Läs mer
SCAT Avfallshanteringssats, V2.0
Produktkod. 17142576 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Typ:
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
17142576 Set 1 Varje
17132576 Set 2 -
17162576 Set 3 Varje
17152576 Set 4 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17142576 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 307320
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SCAT Avfallshanteringssatser 1-4 är kombinationer av trattar och behållare för säker kassering av flytande laboratorieavfall.
  • Tillverkad av högkvalitativt och elektriskt ledande HDPE- material
  • Med jordkabel för att avleda den elektriska laddningen
  • Med stänkskydd och avtagbar sil för säker fyllning
  • Seten består av kul- eller locktrattar för individuella applikationer
  • 10 eller 20 L avfallsbehållare med mekaniska nivåindikatorer
  • Kan valfritt kombineras med uppsamlingsbricka
Alla kapslar och trattar är anslutna via en S60/61-gänga och deras komponenter är perfekt anpassade till varandra.
Specifikationer
Inkluderar Tratt med kula Arnold, V2.0, S60/61, PE-HD elektrostatiskt ledande, med lans (220 mm), stänkskydd, löstagbar sil och jordkabel (317621), 10 L behållare, S60/61, med flottör, HDPE elektrostatisk ledande (108042)
Material HPDE elektrostatiskt ledande
Trådstorlek S60/61
Typ Set 1