Läs mer
SCAT Avfallshanteringssats, V2.0
Handla allt SCAT Europe Produkter
Typ:
Set 1
Set 2
Set 3
Set 4
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt och elektriskt ledande HDPE- material
- Med jordkabel för att avleda den elektriska laddningen
- Med stänkskydd och avtagbar sil för säker fyllning
- Seten består av kul- eller locktrattar för individuella applikationer
- 10 eller 20 L avfallsbehållare med mekaniska nivåindikatorer
- Kan valfritt kombineras med uppsamlingsbricka
Alla kapslar och trattar är anslutna via en S60/61-gänga och deras komponenter är perfekt anpassade till varandra.
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Tratt med lock MARCO, V2.0, S60/61, PE-HD elektrostatiskt ledande, med löstagbar sil och jordkabel (318960), 10 L behållare, S60/61, med flottör, HDPE elektrostatisk ledande (108042), uppsamlingsbricka med basinsats (117985) |
| Material | HPDE elektrostatiskt ledande |
| Trådstorlek | S60/61 |
| Typ | Set 3 |