Läs mer
Bryson Packaging™ Vägra Sacks
Produktkod. 30057394
Change view
Mått: 450L x 800W x 975mmH
Produktkod.
30057394 Mått: 450L x 800W x 975mmH
1 options
Produktkod. 30057394 Leverantör Bryson Packaging™ Leverantörsnummer WDS650525X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21283.50 SEK
    19184.26 SEK / Paket med 1000
    Save 2099.24 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 22-12-2026
Ett utmärkt alternativ för att ta bort avfall och skräp från laboratoriet. Bryson Packaging™ Avfallssäckar är tillverkade av polyeten.
  • Hållbar för att förhindra läckage
  • Levereras i förpackningar om 100 st
Specifikationer
Produkttyp Avfallssäck