Läs mer
Gosselin™ Avfalls- och vassbehållare, vit gångjärnslock
Produktkod. 15795542
Kapacitet (metrisk):
600 mL
800 mL
1.1 L
1.8 L
4.5 L
7 L
Kvantitet:
25/Cs.
42/Cs.
45/Cs.
60/Cs.
65/Cs.
70/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 42
Paket med 45
Paket med 60
Paket med 65
Paket med 70
Produktkod. 15795542
Brand: Gosselin™ COX600A02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CORNING GOSSELIN™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap är tillverkad av polypropen och finns i en mängd olika storlekar.
  • Polypropylene construction
  • Suitable for waste and sharps
  • NFX 30-5111 compliant
  • Hinged cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 600 mL
Certifikat och efterlevnad NFX 30-5111
Förslutningstyp Hinged Top
Stängningsfärg White
Färg Yellow
Kvantitet 70/Cs.
Material Polypropylene