Läs mer
BOLA Vakträtter
Produktkod. 10328751
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
10328751 100 mm
1 options
Produktkod. 10328751 Leverantör BOLA Leverantörsnummer A20003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.60 SEK
    177.33 SEK / Paket med 1
    Save 24.27 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Titta på Dishes PTFE, vänd
Konvex form
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bottenform Plan
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Typ Watch Glass
Diameter (metrisk) 100 mm