Läs mer
BRAND™ Watch Glass
Produktkod. 10479522 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
40 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10479522 120 mm Paket med 10
10069980 40 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10479522 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 150060
I lager
Urglas tillverkat av soda-lime glas med slipade kanter.
  • Soda-lime glas
  • Slipade kanter
  • Stressreducerad för att minimera risken för splittring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Stress reducerade kanter
Material Soda Lime Glas
Kanter Jord
Diameter (metrisk) 120 mm