Läs mer
DWK Life Sciences Watch Glass Dish, tillverkad av soda-lime glas, smält kant
Produktkod. 10669891 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10669891
Brand: DWK Life Sciences 233216608
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den konkava formen på klockglasskålen gör det möjligt att arbeta i mycket små mängder (t.ex. för förbehandlingar) och täcka laboratorieglas med breda öppningar.
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Klockglasögon är till exempel konkavt böjda. Det lilla tråget som skapas på detta sätt gör att vätskor eller fasta ämnen kan fyllas i.
  • Minskad risk för skador på grund av sammansmält fälg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Vägning; Beläggning; Förbehandlingar; Torkning av material; Finns i Boro 3.3 eller soda-lime glas
Antal per förpackning 10/Pk.
Diameter (metrisk) 250 mm