Läs mer
DWK Life Sciences Watch Glass Dish, tillverkad av soda-lime glas, smält kant
Produktkod. 15686925 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15686925 70 mm Paket med 10
11786958 100 mm Paket med 10
10669891 250 mm Varje
11776958 80 mm Paket med 10
11796958 125 mm Paket med 10
15271839 40 mm -
15281839 50 mm Paket med 10
15676925 60 mm Paket med 10
15211849 90 mm Paket med 10
15221849 120 mm Paket med 10
15231849 150 mm Paket med 10
15241849 200 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15686925 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 233213808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.36 SEK
    334.95 SEK / Paket med 10
    Save 108.41 SEK
    24% Av
I lager
Den konkava formen på klockglasskålen gör det möjligt att arbeta i mycket små mängder (t.ex. för förbehandlingar) och täcka laboratorieglas med breda öppningar.
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Klockglasögon är till exempel konkavt böjda. Det lilla tråget som skapas på detta sätt gör att vätskor eller fasta ämnen kan fyllas i.
  • Minskad risk för skador på grund av sammansmält fälg
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Vägning; Beläggning; Förbehandlingar; Torkning av material; Finns i Boro 3.3 eller soda-lime glas
Antal per förpackning 10/Pk.
Diameter (metrisk) 70 mm