Läs mer
Kartell SpA Klockglas
Produktkod. 10746192
Change view
Diameter (metrisk):
60 mm
79 mm
100 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10746192 79 mm Paket med 10
10061071 60 mm Paket med 10
10356111 100 mm Paket med 10
10448842 120 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10746192 Leverantör Kartell SpA Leverantörsnummer 0045400
I lager
Mycket stabila plastglas med formgjuten bas
  • Polypropen
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bottenform Rund
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Standard
Typ Watch Glass
Diameter (metrisk) 79 mm