Läs mer
Karl Hecht™ Klockglasögon
Produktkod. 11381395
Change view
Diameter (metrisk):
6 cm
10 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11381395 10 cm -
11371395 6 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381395 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 40010010
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Dessa klockglas är användbara för att avdunsta vätskor, hålla fasta ämnen och värma upp små mängder av ett prov.
  • Enl. till DIN 12 341
  • Med sammansmält kant
  • Tillverkad av glas
  • Finns i olika diametrar
Specifikationer
Beskrivning Smält fälg
Material Glas
Form Rund
Typ Watch Glass
För användning med (applikation) Avdunstning, uppvärmning, hållande
Diameter (metrisk) 10 cm