Läs mer
Water with 0.05% Formic Acid, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Produktkod. 15691410
Change view
Kvantitet:
2 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15691410 2 L Glass Bottle 2 L
1 options
Produktkod. 15691410 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 142912L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, LabReady™ Solvent Blend, tested for UHPLC-MS
  • For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
  • Tested for UHPLC-MS suitability
  • Highest solvent purity for low detection limits
  • Extremely low MS baseline noise
  • Exemplary lot-to-lot reproducibility
  • Low levels of trace metals
  • Packaged in clear borosilicate glass bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water With 0.05% Formic Acid
CAS 7732-18-5, 64-18-6
Kvantitet 2 L
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 18.02g/mol
Kvalitet LC-MS Ultra CHROMASOLV