Läs mer
Vatten med 0,05 % trifluorättiksyra (TFA), Optima LC/MS-klass, Fisher Chemical
Produktkod. 30117578 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Produktkod. Kvantitet
30117578 4 L
1 options
Produktkod. 30117578 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer LS1154
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ideal högrenhetscellfas för LC-MS och UHPLC-UV-applikationer, specifikt protein- och peptidseparationer.
  • Lämplig för LC-MS och UHPLC-UV
  • Lägre TFA-innehåll förbättrar separationer genom att minimera jonundertryckning
  • Förblandad mobilfas förenklar beredningen och ger mer tid att köra och analysera prover
  • Testade för frånvaro av proteas som kunde störa protein- eller peptidanalys
  • TFA är ett vanligt mobilfasadditivt och jonparreagens inom kromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet OPTIMA LC-MS
Kvantitet 4 L
Form Vätska
Reagenstyp Vatten med 0,05 % trifluorättiksyra
CAS 7732-18-5
Förpackning Glasflaska
Avsedd endast för forskningsbruk