Läs mer
Vatten med 0,1 % ättiksyra, LC-MS Ultra, Solstice CHROMASOLV™
Produktkod. 15651410
Change view
Kvantitet:
2 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15651410 2 L Glasflaska 2 L
1 options
Produktkod. 15651410 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 142822L
 Begränsad artikel
I lager
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, LabReady™ Lösningsmedelsblandning, testad för UHPLC-MS
  • För de mest krävande LC-MS- och UHPLC-applikationerna
  • Testat för UHPLC-MS-lämplighet
  • Högst lösningsmedelsrenhet för låga detektionsgränser
  • Extremt lågt MS-baslinjebrus
  • Exemplarisk reproducerbarhet från lott till tomt
  • Låga halter av spårmetaller
  • Förpackad i klara borosilikatglasflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water With 0.1% Acetic Acid
CAS 7732-18-5, 64-19-7
Kvantitet 2 L
Förpackning Glasflaska
Molekylformel H2O
MDL-nummer MFCD00011332
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 18,02 g/mol
Kvalitet LC-MS Ultra CHROMASOLV