Läs mer
Water with 0.1% ammonium acetate, Honeywell™
Produktkod. 15654340
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15654340 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 15654340 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 346742.5L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water with 0.1% ammonium acetate
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 18.02g/mol
Kvantitet 2.5 L