Läs mer
Water with 0.1% formic acid, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15634340
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15634340 4 x 4 L Paket med 4
15614340 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15634340 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 346734X4L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00011332
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water with 0.1% formic acid
Kvantitet 4 x 4 L
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 18.02g/mol