Läs mer
Vatten med 0,1 % myrsyra, LC-MS-kvalitet, Scharlab
Produktkod. 11322625
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11322625 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 11322625 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AG00081000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lämplig för användning som eluent i LC-MS. Vatten med 0,1 % myrsyra, LC-MS-kvalitet, Scharlab är fri från alkaliska föroreningar som kan leda till ökning av joner som ökar bakgrundsljudet och orsakar störningar i spektrumet.
LC-MS är en kraftfull teknik som kombinerar separation med HPLC med den strukturella informationen som erhålls av MS. Dess tillämpning är utbredd inom de vetenskapliga och farmaceutiska områdena såväl som inom bioteknik och analys av bekämpningsmedelsrester.
  • Designad med särskilt lågt innehåll (< 100 ppb) av alkaliska metaller, speciellt K och Na
  • Mikrofiltrerad genom ett 0,22 μm filter för att eliminera eventuella fasta partiklar
  • Kvaliteten på elueringsmedlen säkerställs med hjälp av lämplighetstest för LC-MS
  • För att förbättra jongenereringen rekommenderas tillsats av en flyktig organisk syra till den mobila fasen
Specifikationer
Abs. 1.301 at 210nm, 0.347 at 230nm, 0.004 at 254nm
pH 2.6 - 2.8
CAS 7732-18-5, 64-18-6
Anteckningar om renhetsgrad Microfiltered through membranes of pore diameter 0.22μm
Molekylformel H2O
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Kvalitet LC-MS
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.1% Formic acid
Densitet 1.00g/cm3
Kvantitet 1 L
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska