Beskrivning
- Ideal högrenhet mobilfasblandning för LC/MS- och UHPLC-UV-applikationer
- Färdigblandad för enkelhets användning
- Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontaminering
- Myrsyra (FA); vanlig mobilfasadditiv som tillhandahåller protoner för LC/MS-analys
- FA är också känt för att förbättra toppformerna i den resulterande separationen
Specifikationer
Specifikationer
| Kvalitet | LC-MS |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Form | Vätska |
| Reagenstyp | Lösningsmedelsblandning |
| För användning med | Vätskekromatografi, masspektrometri |