Läs mer
Water with 0.1% Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Produktkod. p-200109924 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2.5 L
4 L
5 L
Produktkod. 30280971
Brand: Thermo Scientific TL01180500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA); common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet LC-MS
Kvantitet 5 L
Form Liquid
Reagenstyp Solvent Mixture
För användning med Liquid Chromatography, Mass Spectrometry