Läs mer
Vatten med 0,1 % myrsyra (v/v), Optima™ LC/MS-betyg
Produktkod. 10188164 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensflaska med bred hals
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10188164 2.5 L Bärnstensflaska med bred hals 2.5 L
10429474 500 mL Glasflaska 500ml
10229884 1 L Bärnstensflaska med bred hals 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10188164 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer LS118212
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
  • Idealisk mobilfasblandning med hög renhet för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
  • Förblandad för enkel användning
  • Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination
  • Myrsyra (FA), en vanlig mobilfastillsats som ger protoner för LC/MS-analys
  • FA är också känt för att förbättra toppformerna för den resulterande separationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer 3297
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Abs. 0,01 AU max vid 254 nm, 0,55 AU max vid 230 nm, 0,85 AU max vid 220 nm, 1,25 AU max vid 210 nm
Kemiskt namn eller material 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Namnnotering Lösningsmedelsblandningar
pH 2
Kokpunkt 100 °C
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Merck Index 15, 4269
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Förpackning Bärnstensflaska med bred hals
Rester efter avdunstning 1 ppm max.
Densitet 1g/cm³
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska