Beskrivning
Idealisk mobilfasblandning med hög renhet för LC/MS och UHPLC-
UV-applikationer Förblandad för enkel
användning Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination
Myrsyra (FA); en vanlig mobilfastillsats som tillhandahåller protoner för LC/MS-analys Myrsyra;
även känd för att förbättra toppformerna för den resulterande separationen
UV-applikationer Förblandad för enkel
användning Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination
Myrsyra (FA); en vanlig mobilfastillsats som tillhandahåller protoner för LC/MS-analys Myrsyra;
även känd för att förbättra toppformerna för den resulterande separationen
Specifikationer
Specifikationer
| Abs. | 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm |
| Kemiskt namn eller material | 0.1% Formic Acid in Water (v/v) |
| Namnnotering | Solvent Blends |
| pH | 2 |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Analysprocentintervall | ≥99.0 % |
| Merck Index | 15, 4269 |
| Kvalitet | OPTIMA™ LC-MS |
| Förpackning | Bärnstensflaska med bred hals |
| Rester efter avdunstning | 1ppm max. |
| Visa mer |