Läs mer
Vatten med 0,1 % myrsyra (v/v), Optima™ LC/MS-betyg
Produktkod. 10429474 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensflaska med bred hals
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10429474 500 mL Glasflaska 500ml
10229884 1 L Bärnstensflaska med bred hals 1 L
10188164 2.5 L Bärnstensflaska med bred hals 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10429474 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer LS118500
Besparingar på avloppsvattenanalyser
Använd kampanjkoden 28023
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
  • Idealisk mobilfasblandning med hög renhet för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
  • Förblandad för enkel användning
  • Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination
  • myrsyra (FA); vanligt mobilfasadditiv som ger protoner för LC/MS-analys
  • FA är också känt för att förbättra toppformerna för resulterande separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5 , 64-18-6
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer 3297
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Abs. 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm
Kemiskt namn eller material 0.1% Formic Acid in Water (v/v)
Namnnotering Solvent Blends
pH 2
Kokpunkt 100 °C
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Merck Index 15, 4269
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning 1ppm max.
Densitet 1g/cm³
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska