Läs mer
Vatten med 0,1 % TFA, LC/MS-kvalitet, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30280963 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30280963 2.5 L
30280961 500 mL
30280945 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30280963 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer TL01192500
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
  • Ideal högrenhet mobilfasblandning för LC/MS- och UHPLC-UV-applikationer
  • Färdigblandad för enkelhets användning
  • Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontaminering
  • TFA är ett vanligt mobilfasadditiv som kan fungera som ett jonparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet LC-MS
Kvantitet 2.5 L
Form Vätska
Reagenstyp Lösningsmedelsblandning
För användning med Vätskekromatografi, masspektrometri