Läs mer
Water with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific
Produktkod. p-200109911 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
4 L
Produktkod. 30280961
Brand: Thermo Scientific TL01190500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet LC-MS
Kvantitet 500 mL
Form Liquid
Reagenstyp Solvent Mixture
För användning med Liquid Chromatography, Mass Spectrometry