Läs mer
Water with 0.1% Trifluoroacetic Acid (v/v), Certified HPLC for Gradient Analysis
Produktkod. 12387113 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12387113 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 12387113 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer FE/0100/17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 7732-18-5
Molekylformel C2HF3O2
MDL-nummer MFCD00004169
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn trifluoroacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 114.02
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Liquid