Läs mer
Vatten med 0,1 % trifluorättiksyra (v/v), Optima™ LC/MS-betyg, Thermo Scientific™
Produktkod. 10311725 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensflaska med bred hals
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
Produktkod. 10311725
Brand: Fisher Chemical LS1191
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  • Idealisk mobilfasblandning med hög renhet för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
  • Förblandad för enkel användning
  • Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination
  • TFA är en vanlig mobilfastillsats som kan fungera som ett jonparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5, 64-18-6
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Specifikationer
Abs. Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Kemiskt namn eller material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Namnnotering Solvent Blends
Analysprocentintervall 99.0 to 103.0 %
Molekylformel H2O
MDL-nummer 4169
Merck Index 15, 9847
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
Procent renhet 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Förpackning Bärnstensflaska med bred hals
Rester efter avdunstning ≤1ppm
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska