Läs mer
Vatten med 0,1 % trifluorättiksyra (v/v), Optima™ LC/MS-betyg, Thermo Scientific™
Produktkod. 10516625 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensflaska med bred hals
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10516625 2.5 L Bärnstensflaska med bred hals 2.5 L
10362055 500 mL Glasflaska 500ml
10311725 1 L Bärnstensflaska med bred hals 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10516625 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer LS119212
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
  • Idealisk mobilfasblandning med hög renhet för LC/MS och UHPLC-UV-applikationer
  • Förblandad för enkel användning
  • Lågt metalljoninnehåll för att säkerställa minimal metallkontamination
  • TFA är en vanlig mobilfastillsats som kan fungera som ett jonparreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5 , 76-05-1
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Specifikationer
Abs. Rapportera AU vid 210 nm, Rapportera AU vid 220 nm, Rapportera AU vid 230 nm, Rapportera AU vid 254 nm
Kemiskt namn eller material 0.1% Trifluoroacetic Acid in Water (v/v)
Namnnotering Lösningsmedelsblandningar
Analysprocentintervall 99,0 till 103,0 %
Molekylformel C2HF3O2
MDL-nummer MFCD00004169
Merck Index 15, 9847
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI-nyckel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,2-trifluorättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 114.02
Procent renhet 0,095 till 0,105 % (v/v) trifluorättiksyra
Kvalitet OPTIMA™ LC-MS
Förpackning Bärnstensflaska med bred hals
Rester efter avdunstning ≤1 ppm
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska