Läs mer
Vatten, ACS-reagens
Produktkod. 10892431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10892431 5 L Plastflaska 5 L
10433160 1 L Plastflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10892431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 434400050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2375.00 SEK
    2303.48 SEK / 5 L
    Save 71.52 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Specifikationer
Abs. Klarat test, 0,01 max vid 200 nm, 0,005 max vid 300 nm, 0,01 max vid 210 nm, 0,005 max vid 254 nm
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering För analys ACS
Färg Vitt
Kokpunkt 100 °C
Konduktivitet Max 2 μs/cm.
Linjär formel H2O
Merck Index 15,10237
Formel vikt 18.02
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Viskositet 0,89 mPa (25 °C)
Densitet 1.0000g/mL, 1
Kvantitet 5 L
Brytningsindex 1.3334
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.