Läs mer
Vatten, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15518664 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15518664 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15518664 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9825.1000GL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    721.01 SEK
    638.18 SEK / 1 L
    Save 82.83 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
  • LC-Gradient-Diode Array Detection (AU), testlösning är modifierad med 0,1 % (v/v) myrsyra:
    • vid max 210 nm. 0,005
    • vid max 254 nm. 0,001
  • LC-MS gradient lämplighetstest (TIC, 100 till 2000 m/z), testlösning modifieras med 0,1 % (v/v) myrsyra:
    • Positiva ESI-MS känsliga föroreningar (som reserpin) max. 100 ng/ml
Specifikationer
CAS 7732-18-5
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C (10¹3 hPa)
Molekylformel H2O
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn vatten
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Förpackning Glasflaska
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
Densitet 1 g/cm³ (4 °C)
Kvantitet 1 L