Läs mer
Vatten, BAKER HPLC ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 10546602 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10546602 2.5 L Plastflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 10546602 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 4218.2500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Vatten av HPLC-gradientkvalitet för användning i vätskekromatografi (HPLC& UHPLC) och spektrofotometri, förpackade i 2,5 L glasflaskor.
BAGARE ANALYZED™ HPLC-reagenser är en grupp av högrena lösningsmedel, buffertsalter och mobilfasmodifierare för användning i analytiska och preparativa separationer. De är optimerade för vätskekromatografiapplikationer, inklusive högpresterande vätskekromatografi, gelpermeationskromatografi och UV-spektrofotometrisk analys.
  • Tillverkad och testad för att säkerställa störningsfria separationer
  • Mycket karakteriserade reagenser som har oöverträffad konsistens från lot till lot
  • Minimerar omkalibrering eller instrumentjusteringar
  • Lösningsmedel är kontrollerade för hög analys och låg UV-absorption, fluorescens, rester och vatten
  • En faktisk lotsanalys finns på etiketten
Specifikationer
Abs. Max. 0,005 au vid 220 nm, Max. 0,001 AU vid 254 nm
Kemiskt namn eller material Water
pH 7
CAS 7732-18-5
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ HPLC
Odör Luktfritt
Förpackning Plastflaska
Rester efter avdunstning Max. 2 ppm
Ångtryck 0,05 kPa
Densitet 1.00g/mL
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska