Läs mer
Vatten, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Produktkod. 15578594 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15578594 1 L Glas 1 L
1 options
Produktkod. 15578594 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9381.1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Analyserad för upp till 64 metaller i intervallet för låga delar per miljard (ppb), vilket säkerställer låg bakgrundsstörning för att utföra kritisk spårmetallanalys.
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plussyror möjliggör testning av fler spårmetaller med strängare specifikationer.
  • Kvalitetssäkrad för upp till 64 spårmetaller testade till låga delar per miljard (ppb) nivåer
  • Konsistens från parti till parti säkerställer tillförlitliga resultat mellan testerna
  • Utrymmesbesparande HDPE-förpackning med låga metalliska extraherbara ämnen
  • Förbättrad säkerhet med manipuleringssäkra lock
  • Miljövänliga återvinningsbara HDPE-flaskor
  • Strikta protokoll i en ISO anläggning säkerställer kvalitet i tillverkningen
Specifikationer
Abs. Max. 0,01 vid 200 nm, Max. 0,005 vid 254 nm, Max. 0,005 vid 300 nm, Max. 0,005 vid 400 nm
Kemiskt namn eller material Water
CAS 7732-18-5
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Anteckningar om renhetsgrad För användning i spårmetallanalys
Molekylformel H2O
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vikt 18,02 g/mol
Kvalitet BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus
Odör Luktfritt
Förpackning Glas
Rester efter avdunstning Max. 1 ppm
Viskositet 0,952 mPas
Densitet 1g/cm3
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska