Läs mer
Bochem™ Vattenbad med lock
Produktkod. p-7115184
Kapacitet (metrisk):
5,0 l
13.0 L
Produktkod. 10595221
Brand: Bochem™ 8466
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vattenbad i form av panna och lock med två stödjande handtag. Bochem™ Vattenbad med lock är tillverkad av 18/10 rostfritt stål.
  • Pan och lock.
  • 18/10 konstruktion i rostfritt stål.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5,0 l
Inkluderar Lock
Material Rostfritt stål