Läs mer
Vatten (Biotech Grade), Fisher BioReagents
Produktkod. 10448153
Change view
Kvantitet:
4 L
20 L
Förpackning:
Poly KUB
Förpackningsstorlek:
20 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10448153 20 L Poly KUB 20 L
10091543 4 L Poly KUB 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10448153 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP248520
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Vatten av bioteknisk kvalitet kan användas för flera biologiska testprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
pH 7
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Merck Index 15, 10237
Formel vikt 18.02
Kvalitet Bioteknik
Förpackning Poly KUB
Ångtryck 17,5 mmHg vid 20 °C
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Densitet 1.000g/cm³
Kvantitet 20 L
Fysisk form Vätska