Läs mer
Vatten (Biotech Grade), Fisher BioReagents
Produktkod. p-23703
Kvantitet:
4 L
20 L
Förpackning:
Poly KUB
Förpackningsstorlek:
20 L
4 L
Produktkod. 10091543
Brand: Fisher BioReagents BP24854
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vatten av bioteknisk kvalitet kan användas för flera biologiska testprocedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
pH 7
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Merck Index 15, 10237
Formel vikt 18.02
Kvalitet Bioteknik
Förpackning Poly KUB
Ångtryck 17.5mmHg at 20°C
Genomfiltrerad Filtrerat genom ett 0,2 mikron filter.
Densitet 1.000g/cm³
Kvantitet 4 L
Fysisk form Vätska