Läs mer
Sartorius Vatten, cellodlingskvalitet
Produktkod. 31908413 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Produktkod. Kvantitet
31908413 500 mL
1 options
Produktkod. 31908413 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 030551A
 Begränsad artikel
I lager
Den genomgår förbehandling och produceras sedan genom omvänd osmos (RO) och dejonisering (DI).
  • Detta cellkulturkvalitetsvatten övervakas kontinuerligt för endotoxiner, mikrobiell biobelastning och metaller för att säkerställa att alla internationellt godtagbara specifikationer uppfylls.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Molekylvikt (g/mol) Unknown
Procent renhet Okänt
Kvalitet Cellkultur
Kvantitet 500 mL