Läs mer
HyClone™ Vatten, cellkulturklass (endotoxinfri), Cytiva
Produktkod. 10001342
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10001342 500 mL 500ml
10183152 100 mL 100ml
10011342 1 L 1000ml
11586271 6 x 500 mL Paket med 6
10185873 6 x 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10001342 Leverantör HyClone products Cytiva Leverantörsnummer SH30529.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.99 SEK
    172.00 SEK / 500ml
    Save 85.99 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
I lager
Eliminera endotoxin oro med HyClone™ Vatten av cellkultur, tillgängligt i en mängd olika volymer för både forsknings- och tillverkningsprocesser.
  • Endotoxinfri; innehåller inga detekterbara gramnegativa bakterier
  • Möter< 0,005 EU/ml endotoxin genom turbidimetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7732-18-5
Molekylvikt (g/mol) 18.02
Kvalitet Cell Culture
Sterilitet Sterile
Kvantitet 500 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.