Läs mer
HyClone™ Vatten, cellkulturklass (endotoxinfri), Cytiva
Produktkod. 10011342
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10011342 1 L 1000ml
10183152 100 mL 100ml
10001342 500 mL 500ml
11586271 6 x 500 mL Paket med 6
10185873 6 x 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10011342 Leverantör HyClone products Cytiva Leverantörsnummer SH30529.03
Edge
Eliminera endotoxin oro med HyClone™ Vatten av cellkultur, tillgängligt i en mängd olika volymer för både forsknings- och tillverkningsprocesser.
  • Endotoxinfri; innehåller inga detekterbara gramnegativa bakterier
  • Möter< 0,005 EU/ml endotoxin genom turbidimetrisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 L