Läs mer
HyClone™ Vatten, cellkulturklass (endotoxinfri), Cytiva
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Paket med 6
Beskrivning
- Endotoxinfri; innehåller inga detekterbara gramnegativa bakterier
- Möter< 0,005 EU/ml endotoxin genom turbidimetrisk analys
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 5,0 till 7,0 |
| Beskrivning | Water, Cell Culture Grade (Endotoxin-Free) |
| Endotoxin | <0.005EU/mL |
| Kvantitet | 6 x 500 mL |
| Fysisk form | Vätska |