Läs mer
Vatten, certifierad AR för analys, certifierad AR , Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
Vatten, certifierad AR för analys, certifierad AR
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7732-18-5 |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 100 °C |
| Molekylformel | H2O |
| MDL-nummer | 11332 |
| Formel vikt | 18.02g/mol |
| Förpackning | Plastbehållare |
| Ångtryck | 17.5mmHg at 20°C |
| Kvantitet | 5 L |
| Fysisk form | Vätska |