Läs mer
Cole-Parmer™ Vatten sifon
Produktkod. 15415614 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
9 slag/L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15415614 9 slag/L Varje
1 options
Produktkod. 15415614 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 7060700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    862.00 SEK
    668.01 SEK / Paket med 1
    Save 193.99 SEK
    22% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla pumpar är konstruerade med PVC-pipa och slang. Vattensifon modell 70607-00 inkluderar en 60tum. PVC utloppsslang som kan kapas för att passa din applikation.
  • Handmanövrerad
  • Bärbar och självsugande
  • Inkluderar 60 tums utloppsslang —som passar din applikation
Specifikationer
Användningsområden Vatten sifon
Beskrivning Handdriven vattenhävert/trumpump, 9 slag/l
Flödeshastighet 9 slag/L
Inkluderar PVC-pipa, axel och slang
Öppningsstorlek (metrisk) Röruttag 1,4 cm
Total längd (metrisk) Rörlängd, utlopp 152,4 cm
För användning med (applikation) Vattensifonapplikationer