Läs mer
Vatten, CHROMASOLV™, Solstice
Beskrivning
- För gaskromatografi (GC)
- Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
- Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Water |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 2050024 |
| Formel vikt | 18,02 g/mol |
| Kvalitet | CHROMASOLV |
| Densitet | 1,000 g/ml vid 3,98 °C |
| Kvantitet | 1 L |