Läs mer
Vatten, CHROMASOLV™ , för HPLC, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15682870
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15682870 1 L Glasflaska 1 L
15692870 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15688350 4 L Glasflaska 4 L
15612880 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15682870 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2707331L
Request Bulk or Custom Format
CHROMASOLV™ för HPLC
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Abs. max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 250 nm, max. 0.01 at 210 nm, max. 0.01 at 205 nm
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC
Kokpunkt 100 °C
CAS Max % 100.0000%
Linjär formel H2O
Beilstein 2050024
Formel vikt 18.02
Kvalitet HPLC
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Kvantitet 1 L
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Water