Läs mer
Vatten, CHROMASOLV™, för HPLC, Solstice
Produktkod. 15692870
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15692870 2.5 L Plastflaska 2.5 L
15682870 1 L Glasflaska 1 L
15688350 4 L Glasflaska 4 L
15612880 6 x 1 L Plastflaska Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15692870 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2707332.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00 SEK
    699.59 SEK / 2.5 L
    Save 100.41 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
CHROMASOLV™ för HPLC
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Abs. Max. 0,005 vid 400 nm, Max. 0,005 vid 250 nm, Max. 0,01 vid 210 nm, Max. 0,01 vid 205 nm
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering CHROMASOLV, ™ för HPLC
Kokpunkt 100 °C
CAS Max % 100.0000%
Linjär formel H2O
Beilstein 2050024
Formel vikt 18.02
Kvalitet HPLC
Förpackning Plastflaska
Densitet 1,000 g/ml vid 3,98 °C (lit.)
Kvantitet 2.5 L