Läs mer
Vatten, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, Solstice
Produktkod. 15634670
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15634670 1 L Glasflaska 1 L
15644670 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15654670 4 x 2.5 L Plastflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15634670 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348771L
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CHROMASOLV™ Plus, för HPLC
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
MDL-nummer MFCD00011332
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water
Namnnotering CHROMASOLV™ Dessutom, för HPLC
Kokpunkt 100 °C
CAS Max % 100.0000%
Linjär formel H2O
Beilstein 2050024
Formel vikt 18.02
Kvalitet HPLC
Förpackning Glasflaska
Densitet 1,000 g/ml vid 3,98 °C (lit.)
Kvantitet 1 L