Läs mer
Stuart™ Vattenkonverteringssats
För användning med (utrustning):
Aquatron Water Stills
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Laboratorier föredrar vanligtvis att mata sina vattendestillationsapparater med avjoniserat eller förbehandlat vatten för att undvika behovet av kokning och avkalkning
- Detta kit konverteras enkelt Aquatron Water Stills till ett avjoniserat vattentillförsel
- Destillationsapparaten tillåts då att fungera med de flesta typer av avjonisator, och även rörledningar av förbehandlat vatten
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Konvertering till avjoniserat vattenfoder |
| För användning med (utrustning) | Aquatron Water Stills |
| Typ | Vattenkonverteringssats |