Learn More
Elga™ B114 Engångsavjonisator
Description
- Producerar upp till 30L/h avjoniserat vatten
- Användaren kan kontrollera vattenkvaliteten med en knapptryckning med hjälp av den batteridrivna mätaren
- Ersättningspatroner kan monteras på några sekunder vilket gör B114 snabb och enkel att underhålla
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | Effekt på 20 L/patron till 250 L/patron (beroende på matarvatten) |
| Beskrivning | Utgång, L/patron: 20 till 250 (beroende på matning |
| Flödeshastighet | 30 L/hr. |
| Typ | Vattenavjoniserare |
| Matarvattentryck | 0,63 bar |
| För användning med (applikation) | Producerar små mängder högrent vatten |
| För användning med (utrustning) | Patronnummer C114 |
| Driftstryck | Inloppstryck (max), bar eller PSIG eller kg/cm2 : 0,63 |
| Renhet | 1MΩ/cm till 10MΩ/cm |
| Bredd (metrisk) | 180 mm |
| Show More |