Läs mer
Vatten avjoniserat, Solveco
Produktkod. 18042203
Change view
Kvantitet:
5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18042203 5 L
18032203 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18042203 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1110
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Avjoniserat vatten är mycket renat vatten där de flesta lösta joner avlägsnas genom jonbytesprocesser. Detta gör den idealisk för känsliga applikationer.
Avjoniserat vatten är mycket renat vatten där de flesta lösta joner avlägsnas genom en jonbytesprocess. Detta resulterar i vatten med mycket låg elektrisk ledningsförmåga och minimala föroreningar. Det används ofta i laboratorier, elektronikrengöring och kylsystem där hög renhet är avgörande. Bristen på joner hjälper till att förhindra kontaminering och skalning, vilket säkerställer tillförlitliga resultat och förlänger utrustningens livslängd.
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.02
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn vatten
LEDER O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen Monoxide
Procent renhet 99.90%
Kvalitet Teknisk
Förpackning HDPE-behållare
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 5 L