Läs mer
Miele Professional™ Vattenrening
Produktkod. 15480525 Handla allt Miele Produkter
Produktkod. 15480525
Brand: Miele Professional™ 9782560
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Full avmineraliseringspatron VE P 2800 för optimal vattenberedning
  • Max. genomströmningsvolym: 800 l/h
  • Tillstånd för utarmning mätbar med ConductivityMeter CM
  • Max vatteninloppstemperatur 40° C - tryck från 0,5-10 bar
  • Hartsinnehåll 19 liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål, plast
Produkttyp Vattenförbehandling
Volym (metrisk) 19 L
Färg Rostfritt stål, svart
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer
Diameter (metrisk) 230 mm
Höjd (metrisk) 570 mm