Läs mer
Miele Professional™ Demineraliseringspatron LP 2800
Produktkod. 15427724 Handla allt Miele Produkter
Change view
:
genomströmningsvolym: 800 l/h; modell: hartser
Produktkod.
15427724 genomströmningsvolym: 800 l/h; modell: hartser
1 options
Produktkod. 15427724 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 9782590
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Avmineraliseringspatron LP 2800, tom, för manuell fyllning av engångshartser
  • Max. genomströmningsvolym: 800 l/h
  • Max vatteninloppstemperatur 40° C - tryck från 0,5-10 bar
  • Hartsinnehåll 19 liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål, plast
Produkttyp Vattenförbehandling
Volym (metrisk) 19 L
Färg Rostfritt stål, svart
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer
Diameter (metrisk) 230 mm
Höjd (metrisk) 570 mm