Läs mer
Vatten, avmineraliserat, Chem-Lab
Produktkod. 11969242
Change view
Kvantitet:
10 L
25 L
Förpackningsstorlek:
10 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11969242 10 L 10 L
11918514 25 L 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11969242 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL02.2102.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00 SEK
    251.49 SEK / 10 L
    Save 43.51 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Designad för laboratorieanvändning. Vatten, avmineraliserat, Chem-Lab renas för att ta bort mineraler och salter med LF< μ5 S. Det finns mindre än 5 ppm icke-flyktigt material. Finns i 10 och 25L kartonger.
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Molekylformel H2O
Molekylvikt (g/mol) 18.015
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-namn oxidan
LEDER O
Specifikationer
pH ±7
Färg Färglös
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Formel vikt 18,016 g/mol
Odör Luktfritt
Genomfiltrerad LF< 5 μS
Densitet 1.00g/mL
Kvantitet 10 L
Fysisk form Vätska