Läs mer
Vatten, DEPC-behandlat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15444539
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444539 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15444539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62087.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 SEK
    1089.65 SEK / 1 L
    Save 215.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18,015 g/mol
Det används som lösningsmedel i mobil fas i LC-MS-analys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som mobilfaslösningsmedel
i LC-MS-analys.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i polära vätskor.
Anmärkningar
Lämplig för alla allmänna kemikalieförvaringsutrymmen. Skydda mot frysning. Inkompatibla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Water, DEPC-Treated
CAS 7732-18-5
Färg Färglös
Kokpunkt 100 °C
Molekylformel H2O
MDL-nummer MFCD00011332
Beilstein 2050024
Merck Index 14,10039
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i polära vätskor.
InChI-nyckel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER O
IUPAC-namn oxidan
Molekylvikt (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formel vikt 18.02
Odör Luktfritt
Densitet 1.000
Kvantitet 1 L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.